Principaux documents
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
1 MG
296,00 €
296,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
296,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H29BrN4O3
Poids moléculaire :
405.33
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
296,00 €
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
click reagents
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
Clé InChI
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable