Documents
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H99NO4
Poids moléculaire :
802.35
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
Source biologique
synthetic
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Catégories apparentées
Application
Lipids research
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC