860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Produits recommandés
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
deuterated lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
Clé InChI
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable