Key Documents
860594P
Avanti
16:0 3-deoxy-C1P
Avanti Research - A Croda Brand 860594P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-3-deoxy-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H71N2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.91
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860594P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860594P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(N[C@@H](COP(O)([O-])=O)C/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860594P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available