Key Documents
860563P
Avanti
18:1-12:0 Biotin PC
Avanti Research - A Croda Brand 860563P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-[12-biotinyl(aminododecanoyl)]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H89N4O10PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
945.28
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860563P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860563P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(CCCCCCCCCCCNC(CCCC[C@]1([H])SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Application
18:1-12:0 Biotin PC is suitable for use in the preparation of liposomes.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860563P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
The Rab11-binding protein RELCH/KIAA1468 controls intracellular cholesterol distribution
Sobajima T, et al.
The Journal of Cell Biology, 217(5), 1777-1796 (2018)