860489P
Avanti
L-threo-sphingosine (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860489P, powder
Synonyme(s) :
(2S,3S,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860489P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860489P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18-/m0/s1
Clé InChI
WWUZIQQURGPMPG-DNWQSSKHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3