860476P
Avanti
1-desoxymethylsphinganine-d5
1-desoxymethylsphinganine-d5 (m17:0), powder
Synonyme(s) :
1-Deoxymethylsphinganine-d5
About This Item
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860476P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860476P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](CN)([H])CCCCCCCCCCCCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Clé InChI
UGVBFHUWZNNKIK-RPRHKWDUSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3