857521P
Avanti
N-Octanoyl-L-homoserine lactone
(S)-N-(2-Oxotetrahydrofuran-3-yl)octanamide, powder
Synonyme(s) :
N-[(3S)-Tetrahydro-2-oxo-3-furanyl]octanamide, C8-HSL
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (857521P-10MG)
pkg of 1 × 50 mg (857521P-50MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
bacterial lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1OCC[C@@H]1NC(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H21NO3/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)13-10-8-9-16-12(10)15/h10H,2-9H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
Clé InChI
JKEJEOJPJVRHMQ-JTQLQIEISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable