Principaux documents
850852P
Avanti
18:1 Dimethyl PE
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N,N-dimethyl; phosphatidyldimethylethanolamine; PDME
25 MG
236,00 €
236,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
236,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C43H82NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
772.09
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
236,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850852P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850852P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H82NO8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)49-39-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44(3)4)52-43(46)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,41H,5-18,23-40H2,1-4H3,(H,47,48)/b21-19-,22-20-/t41-/m1/s1
Clé InChI
XHPZRQBHFOVLEJ-UNUIOPIBSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850852P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC