850538P
Avanti
Facade™-TEG
3α,7α,12α-tri-((O-β-D-glucopyranosyl)ethyloxy)-cholane, powder
Synonyme(s) :
FA-5
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
997.17 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850538P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850538P
Technique(s)
protein quantification: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](OCCO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C4)(C)[C@]4([H])C[C@H]2OCCO[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O5)([H])C[C@H](OCCO[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)[C@@]7(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]7[C@H](C)CCC