850533P
Avanti
8.6 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850533P, powder
Synonyme(s) :
1-(8Z-tetradecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
300.43 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850533P-25mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850533P
Technique(s)
protein sequencing: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques