Documents
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H67D18NO12S
Poids moléculaire :
882.33
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté
>99% (TLC)
Forme
(DCM:Methanol (1:1) solution)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
lipidomics
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC