Principaux documents
840505C
Avanti
18:0-20:4 PG
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SAPG; PG(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110653
25 MG
754,00 €
754,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
754,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C44H78O10PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
821.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
754,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840505C-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 840505C
Concentration
10 mg/mL (840505C-25mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,41-42,45-46H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t41?,42-;/m1./s1
Clé InChI
XLHSHRIGGNFBGF-PYXSUFCTSA-M
Description générale
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) is a sodium salt of glycerophospholipid, with substitution of stearic acid, arachidonic acid and phospho-rac-(1-glycerol) at the sn-1, sn-2 and sn-3 positions respectively, in the glycerol backbone.
Application
18:0-20:4 PG or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt) has been used as a standard in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC?MS/MS) method for lipid quantification.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840505C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Max Scherer et al.
Analytical chemistry, 82(21), 8794-8799 (2010-10-16)
Cardiolipin (CL) and bis(monoacylglycero)phosphate (BMP) are unique lipid structures with important biological roles for mitochondrial integrity and endolysosomal degradation, respectively. They are synthesized from common precursors, phosphatidylglycerol (PG) and phosphatidic acid (PA). Here we present a rapid method for the