810384P
Avanti
TopFluor™ TMR PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 810384P, powder
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3-phosphoinositol-4.5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810384P-50ug))
pkg of 2 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810384P-100ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810384P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available