Principaux documents
810167P
Avanti
06:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810167P, powder
Synonyme(s) :
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40N5O13P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
637.57
Code UNSPSC :
12352211
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (810167P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 810167P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810167P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available