Principaux documents
791500X
Avanti
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
>99% (MS)
Synonyme(s) :
Differential Ion Mobility System Suitability Synthetic Standard Mixture
1 EA
242,00 €
242,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
242,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.28
242,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (MS)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 0.5 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (791500X-1EA)
Composants
  • Chlorophyll (1 mg/mL)
  • 18:1 TG/Triolein (1mg/mL)
  • 14:1 DG (1 mg/mL)
  • 14:1 CA (1 mg/mL)
  • 14:1 PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PS (1 mg/mL)
  • 14:1 PG (1 mg/mL)
  • 14:1 PE (1 mg/mL)
  • 14:1 PI (0.25 mg/mL)
  • 19:0 Chol Ester (1 mg/mL)
  • 18:1 SM (1 mg/mL)
  • 18:1 Ceramide (1 mg/mL)
  • 18:1 Lyso PC (1 mg/mL)
  • 14:1 PA (1 mg/mL)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)