791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research™ - A Croda Brand 791297P, powder
Synonyme(s) :
bis(1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-N′-diethylenetriaminepentaacetic acid (gadolinium salt)
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 791297P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available