700136P
Avanti
7α,27-dihydroxycholesterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand 700136P, powder
Synonyme(s) :
7α,27-dihydroxycholesterol-d6
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700136P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700136P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3