Key Documents
700135P
Avanti
25,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Cholest-5-ene-3,25,26-triol, (3β)-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H46O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.65
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
C[C@]12C(C[C@@H](O)CC2)=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CC[C@@H]4[C@@H](CCCC(CO)(O)C)C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700135P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable