700032P
Avanti
5α,6α-epoxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5α,6α-epoxy-cholesterol; 5α,6α-epoxy-5α-cholestan-3β-ol; cholesterol-5α,6α-epoxide; 110804
About This Item
Produits recommandés
Description
cholestanol, 5α,6α-epoxy
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (700032P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
Clé InChI
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable