699854P
Avanti
4A-MPLA (isomer C3)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Monophosphopdyl Tetra-acyl Lipid A
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (HPLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (699854P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (699854P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](CO[C@@H]([C@@H]1NC(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC)=O)O[C@H](CO)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H]1O)O[C@H](O)[C@@H]2NC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)[C@@H]2OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C68H129N2O19P.H3N/c1-5-9-13-17-21-25-26-30-34-38-42-46-59(76)85-54(45-41-37-33-29-24-20-16-12-8-4)49-58(75)69-61-64(79)65(89-90(81,82)83)55(50-71)87-68(61)84-51-56-63(78)66(88-60(77)48-53(73)44-40-36-32-28-23-19-15-11-7-3)62(67(80)86-56)70-57(74)47-52(
Clé InChI
KREAPURBNFKEHO-BNSRHSNQSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available