640010P
Avanti
DMABA-d10 NHS Ester
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
4-(dimethylamino)benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester-d10
About This Item
Produits recommandés
Description
4-[di(methyl-d3)amino]-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester benzoic-2,3,5,6-d4 acid
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (640010P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(ON(C(CC1)=O)C1=O)C2=C([2H])C([2H])=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C2[2H]