330728P
Avanti
C13 Galactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1-D7/13:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-galactosyl-β-1,1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine-d7
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (330728P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1CO
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable