300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Pegylated Remote Loadable Liposome
Forme
aqueous solution
Conditionnement
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
vaccine development
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Conditionnement
Autres remarques
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)