Principaux documents
ATC386058620
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 5-Bromonicotinate 1-oxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.06
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromonicotinate 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO3/c1-2-13-8(11)6-3-7(9)5-10(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
YHVZWNYKNZDWRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002108
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES002108