Documents
ATE517253160
AstaTech, Inc.
3-ETHYLISONICOTINIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-2-6-5-9-4-3-7(6)8(10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AIELWRZUDWJQFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89983
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O11001