Documents
ATE517252755
AstaTech, Inc.
2,4-DICHLOROPYRIDO[3',2':4,5]FURO[3,2-D]PYRIMIDINE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.05
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4-dichloropyrido[3',2':4,5]furo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H3Cl2N3O/c10-7-6-5(13-9(11)14-7)4-2-1-3-12-8(4)15-6/h1-3H
Clé InChI
MNUHJWKPRZOOLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=89590
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=O10596