Principaux documents
ATE443545536
AstaTech, Inc.
5-FLUOROPYRAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.09
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3FN2O2/c6-4-2-7-3(1-8-4)5(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Clé InChI
PVJHQFMTUXTQNZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56807
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70428