Documents
ATE410296854
AstaTech, Inc.
4,5,6-TRIMETHOXY-1H-INDOLE
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5,6-trimethoxy-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-13-9-6-8-7(4-5-12-8)10(14-2)11(9)15-3/h4-6,12H,1-3H3
Clé InChI
FNWFSPKNRALFKC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=21678
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=84206