Documents
APO458955578
Apollo Scientific Ltd
Calcium tetrafluoroborate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.69
Numéro MDL:
Iupac Name
calcium ditetrafluoroborate
Inchi Code
1S/2BF4.Ca/c2*2-1(3,4)5;/q2*-1;+2
Clé InChI
YHLNCCJTKRTQEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/calcium-tetrafluoroborate