Principaux documents
APO455836613
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.32
Numéro MDL:
pb
91-93
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H12F3NO2S/c1-3-20-13(19)11-8(2)18-12(21-11)9-5-4-6-10(7-9)14(15,16)17/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
PHSFBESZXIUREP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-methyl-2-3-trifluoromethylphenylthiazole-5-carboxylate
Boiling point
91-93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-4-methyl-2-3-trifluoromethylphenylthiazole-5-carboxylate