Principaux documents
APO428498579
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.62
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2,3-difluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H8ClF2NO2/c10-5-1-2-6(11)8(12)4(5)3-7(13)9(14)15/h1-2,7H,3,13H2,(H,14,15)
Clé InChI
IFZQIOJLTTYTIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-23-difluoro-dl-phenylalanine
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-23-difluoro-dl-phenylalanine