Principaux documents
APO428498336
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
[2-fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-17-6-2-5(3-8(15)16)9(11)7(4-6)10(12,13)14/h2,4H,3H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
LDYVUXOKNKIQKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylphenylacetic-acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-5-methoxy-3-trifluoromethylphenylacetic-acid