Documents
AOBH991097FC
AOBChem
2-(ethylthio)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O2S/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
GLGKZKZNXSHACI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-ethylthio-benzoic-acid-103993.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/103993.pdf