Documents
AOBH9910570C
AOBChem
(4-bromo-2-methoxyphenyl)(morpholino)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-bromo-2-methoxybenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO3/c1-16-11-8-9(13)2-3-10(11)12(15)14-4-6-17-7-5-14/h2-3,8H,4-7H2,1H3
Clé InChI
WYULHNKYMRZEOS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-methoxyphenyl-morpholino-methanone-84405.html