Principaux documents
AOBH961DC1DD
AOBChem
(6-(Sec-butoxy)naphthalen-2-yl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.1
Numéro MDL:
Iupac Name
6-sec-butoxy-2-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C14H17BO3/c1-3-10(2)18-14-7-5-11-8-13(15(16)17)6-4-12(11)9-14/h4-10,16-17H,3H2,1-2H3
Clé InChI
YPRMAPNMEHYHRP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-2-methylpropoxy-2-naphthaleneboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22497.pdf