Documents
AOBH9455125E
AOBChem
4-methyl-N'-(thiophen-2-ylmethylene)benzenesulfonohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.37
Numéro MDL:
Iupac Name
(Z)-4-methyl-N'-(thiophen-2-ylmethylene)benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S2/c1-10-4-6-12(7-5-10)18(15,16)14-13-9-11-3-2-8-17-11/h2-9,14H,1H3/b13-9-
Clé InChI
PMRVBPJVOSPFOE-LCYFTJDESA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-n-thiophen-2-ylmethylene-benzenesulfonohydrazide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47681.pdf