Principaux documents
AOBH945511B8
AOBChem
1-(5-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.04
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-fluoro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4(11)6-2-5(8)3-10-7(6)9/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
WWCXWHCEIGTHSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-fluoropyridin-3-yl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17957.pdf