Documents
AOBH94550F7D
AOBChem
1-Bromo-2,4-dimethoxy-5-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.09
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,4-dimethoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO2/c1-6-4-7(10)9(12-3)5-8(6)11-2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
AJPBBMWKTUWZHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-2-4-dimethoxy-5-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32416.pdf