Documents
AOBH7BADDA04
AOBChem
4-Methyl-2-(oxazol-5-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-(oxazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-7-2-3-9(12)8(4-7)10-5-11-6-13-10/h2-6,12H,1H3
Clé InChI
BOVKWMWPNVMYDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-2-oxazol-5-yl-phenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36186.pdf