Documents
AOB979588461
AOBChem
2-Fluoro-6-methoxy-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C14H20BFO3/c1-9-7-10(16)12(11(8-9)17-6)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h7-8H,1-6H3
Clé InChI
JIWMNJWJJHRXTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-6-methoxy-4-methylphenylboronic-acid-pinacol-ester.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33508.pdf