Documents
AOB945512020
AOBChem
5-Bromo-3-(N-methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.88
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BBrNO3/c1-11-8(12)5-2-6(9(13)14)4-7(10)3-5/h2-4,13-14H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
OHDDEMWGXPFMHZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-3-n-methylaminocarbonyl-phenylboronic-acid.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32900.pdf