Principaux documents
AOB640095563
AOBChem
1-(2,6-Dibromobenzyl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.07
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,6-dibromobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H15Br2N/c13-11-5-4-6-12(14)10(11)9-15-7-2-1-3-8-15/h4-6H,1-3,7-9H2
Clé InChI
YEOILKQPJKVZIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-6-dibromobenzyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24956.pdf