Documents
AOB640095402
AOBChem
6-Methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxy-4-(methylthio)nicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2S/c1-11-8-3-7(12-2)6(5-10)4-9-8/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
OMYZUWZTIFVZES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/6-methoxy-4-methylthio-nicotinaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24573.pdf