Documents
AMBH99C03498
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2-methylbenzo[d]thiazol-6-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.68
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylbenzo[d]thiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2S/c1-4-11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12-4/h2-3H,10H2,1H3
Clé InChI
MOWJTBJTHSFSBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101253-50-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/101253-50-3.html