Documents
AMBH996F29CE
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.03
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-ol
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-5-3-6(11)10-7-4(5)1-2-9-7/h1-3H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
HLDRAXFKUNZCDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1190310-05-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1190310-05-4.html