Documents
AMBH996F2900
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.62
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3/c1-5-8(10)12-4-6(9)2-3-7(12)11-5/h2-4H,10H2,1H3
Clé InChI
ZWGYKLUSZLCOOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1215970-72-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1215970-72-1.html