Principaux documents
AMBH990F61E0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.12
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H12BrFO2/c1-11(2,3)15-10(14)7-4-8(12)6-9(13)5-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
GZWYCQKQGVXHNM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1262834-57-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :