Documents
AMBH9884CA7E
Ambeed, Inc.
1-(5-Fluoropyrimidin-2-yl)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-pyrimidinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-4(10)6-8-2-5(7)3-9-6/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
QYBNANBJFUDNAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/905587-43-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/905587-43-1.html