Principaux documents
AMBH9884B8D4
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c10-8(11)7-4-9-3-6(7)5-1-2-5/h3-5,9H,1-2H2,(H,10,11)
Clé InChI
FMFHNWWKATXURM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1247103-26-9.html
Synonym
4-Cyclopropyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :